1.09970
Salzsäurelösung
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstofflösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäurelösung, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction