Merck
1.09951
Supelco
Essigsäure -Lösung
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Synonym(e):
Methancarbonsäure-Lösung, Methylameisensäure-Lösung
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Expl.-Gr.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp (Schmelzpunkt)
-25 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C (External MSDS)
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
> 100 °C