1.09895
Titriplex® Lösung B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Alkaline, determination
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Titriplex® Lösung B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
pH-Wert
7.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable