Wichtige Dokumente
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
2′,7′-Dichlorofluorescein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10Cl2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171501
EG-Index-Nummer:
200-968-6
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤3% loss on drying, 110°C
Schüttdichte
390 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChIKey
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung (nach ACS): entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 3
Eignung als Adsorptionsindikator (nach ACS): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable