1.08374
L-Tryptophan
for biochemistry
Synonym(e):
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (decomposition)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Biotechnological production of L-Tryptophan: The study by Nefedova et al. explores the molecular mechanisms in metal oxide nanoparticle interactions with L-Tryptophan, highlighting its significance in nanoparticle synthesis, which is crucial for biotechnological applications in pharmaceutical manufacturing and life sciences (Nefedova et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (spezifische Drehung): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D, 10 g/l, Wasser, ber. auf getrocknete Substanz): -30.0 bis -33.0
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines oder amorphes Pulver
Aussehen der Lösung (10 g/l, Salzsäure 1 mol/l): klar und farblos
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 300 ppm
Fe (Eisen): ≤ 20 ppm
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Jede Ninhydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0.5 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable