Merck
1.08092
Supelco
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat-Trihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat-Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
667.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
234-293-3
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
99.0-103.0% (iodometric)
Form
solid
Verlust
≤ 2.7% loss on drying
pH-Wert
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
83 g/L
Dichte
2.6 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Kationenspuren
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChIKey
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 99,0–103,0 %
Identität: entspricht
As (Arsen): ≤ 0,015 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Trocknungsverlust: ≤ 2,7 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable