Wichtige Dokumente
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Synonym(e):
Tin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
EG-Index-Nummer:
231-141-8
NACRES:
NA.21
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
232 °C
Dichte
7.3 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (Sn): Positiv
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable