Wichtige Dokumente
1.07297
Supelco
Phthalein purple
metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
3′,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)-aminomethyl]-kresolphthalein, Metallphthalein, Kresolphthalexone, Xylenolphthaleinbis(iminodiessigsäure), o-Cresolphthalein complexone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H32N2O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
219-318-8
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Phthalein purple, metal indicator Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Verunreinigungen
≤10% Water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
186 °C
Schüttdichte
50 kg/m3
λmax
577-580 nm in 0.1 M NaOH
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C32H32N2O12.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42;;;;/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax.(Natronlauge 0.1 mol/l): 577 - 580 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; Natronlauge 0.1 mol/l; ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 750
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 10 %
Eignung als Indikator (zur Metalltitration): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable