Wichtige Dokumente
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NC.01
Qualitätsniveau
Form
liquid
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch nach Verseifung): 1.80 - 2.20 %
Extinktion (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable