1.05741
Molekularsieb 0,3 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Synonym(e):
Molekularsieb 0,3 nm, Natrium-Aluminium-Silicat
About This Item
Qualitätsniveau
Form
rod
Oberflächenbereich
800 m2/g
Verlust
≤10% loss on ignition, 950°C
Partikelgröße
~1.6 mm
Porengröße
0.3 nm
pH-Wert
8-11 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
700‑750 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChIKey
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In Exsikkatoren und Trockenrohren
- Zum Trockenhalten von absoluten Lösungsmitteln
- Zum Trocknen von Gasen oder Lösungsmitteln in Trockenrohren
- Für die selektive Adsorption
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache Anwendung: praktisch chemisch inert, nicht toxisch, keine Entsorgungsprobleme, getrocknete Flüssigkeiten können dekantiert werden
- Hohe Adsorptionskapazität auch bei geringem Wassergehalt der zu trocknenden Substanz
- Hohe Adsorptionskapazität selbst bei hohen Temperaturen
- Hohe Adsorptionsaffinität für polare und ungesättigte organische Moleküle (H2O wird jedoch immer bevorzugt adsorbiert)
- Selektive Adsorption: nur Moleküle, die durch die Poren passen, werden adsorbiert
Hinweis zur Analyse
Glühverlust (950 °C): ≤ 10 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Std., 80 % relative Feuchtigkeit): ≥ 15 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable