Merck
1.05719
Supelco
TLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Platten aus Kieselgel 60
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 200 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
200 Glasplatten 5 x 10 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Anwendung
Glas-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 5x10 cm in Packungen à 200 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Verlinkung
Ersetzt: 5719-2; 5719
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 210–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52 - 67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
25 - 37
- Reichstein S, Steroidtest: 37–49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42–54
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)