Merck
1.05470
Millipore
GranuCult® prime SIM (Sulfite Indole Motility) Agar acc. ISO 15213
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2-7.4 (37 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
580 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7.1 - 7.5
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 4351): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus hauseri ATCC 13315): gut bis sehr gut
Schwärzung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Schwärzung (Escherichia coli ATCC 4351): -
Schwärzung (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Schwärzung (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Schwärzung (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Schwärzung (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 4351): +
Indolbildung (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Indolbildung (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Indolbildung (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Indolbildung (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Beweglichkeit (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Beweglichkeit (Escherichia coli ATCC 4351): +
Beweglichkeit (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Beweglichkeit (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
Beweglichkeit (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Beweglichkeit (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Bebrütung: 18-24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3