Merck
1.05194
Millipore
2-Oxoglutarsäure
for biochemistry
Synonym(e):
2-Oxoglutarsäure, 2-Ketoglutarsäure
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
206-330-3
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für die Biochemie
Anwendung
2-Oxoglutarsäure für die Biochemie. CAS-Nr. 328-50-7, pH-Wert 1,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt99,0–101,0 %IdentitätentsprichtSchmelzbereich112–115 °CAs (Arsen)≤ 1 ppmFe (Eisen)≤ 30 ppm
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable