Merck
1.05110
Supelco
Kaliumhexahydroxoantimonat(V)
cryst. for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kaliumhexahydroxoantimonat(V), Kaliumantimonat
About This Item
Lineare Formel:
K[Sb(OH)6]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
235-387-7
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Form
solid
pH-Wert
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Löslichkeit
20 g/L
Schüttdichte
1200 kg/m3
Kationenspuren
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
InChIKey
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf kalzinierter Substanz): ≥ 99,0 %
Freies Alkali (als KOH): ≤ 0,1 %
Na (Natrium): ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable