1.04933
Kaliumchlorid
for analysis (<= 0.005% Br) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
99.5-100.5% (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤1% loss on drying, 105°C
pH-Wert
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ba:, passes test
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.02% (alkaline earth metals (as Ca))
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Assay (argentometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,5–8,0
Acidität oder Alkalität: entspricht
Bromid (Br): ≤ 0,005 %
Chlorat und Nitrat (als NO₃): ≤ 0,003 %
Iodid (I):
≤ 0,002 %
: entspricht
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): entspricht
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Magnesium und Erdalkalimetalle (als Ca): ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable