Merck
1.04731
SAFC
myo-Inosit
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
myo-Inosit, Hexahydroxycyclohexan, Cyclohexanhexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-781-2
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
myo-Inositol Emprove® Essential wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
1.04731 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable