Merck
1.04660
Supelco
UV-VIS-Standard 1a: Kaliumdichromatlösung (600 mg/l)
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm, Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Für die Extinktion bei 430 nm nach Ph. Eur. Certipur®
Mit einem Komplett-Qualifizierungskit sind die Anforderungen für die UV-VIS-Leitungsprüfung einfach zu erfüllen.
Anwendung
Weitere Informationen finden Sie unter Gebrauchsanweisung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Es handelt sich um eine Lösung von Kaliumdichromat in Schwefelsäure
  • Rückführbarkeit zu Standardreferenzmaterial vom National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) ist beigefügt
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Verpackung
Jede Packung enthält 2x10 ml Kaliumdichromatlösung und 6x10 ml Schwefelsäurelösung (zur Korrektur der Basislinie).
Jede Packung enthält ausreichend Material für zwei vollständige Instrumentenqualifizierungen einschließlich Küvettenkonditionierung, Korrektur der Basislinie, Standardbestimmung und Verifizierung der Basislinie.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable