Merck
1.04038
Millipore
ECD-Agar
for microbiology Fluorocult®
Synonym(e):
Fluorocult® ECD agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
FluoroCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.9-7.1 (25 °C, 53.1 g/L in H2O)
Löslichkeit
53.1 g/L
Schüttdichte
630 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wachstum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14153): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Clostridium perfringens ATCC 10543): keines bis schlecht
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluoreszenz (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Fluoreszenz (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Fluoreszenz (Citrobacter freundii ATCC 8090): -
Fluoreszenz (Proteus mirabilis ATCC 14153): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Inkubation: 16–18 h; 44 °C; aerob; Clostridium anaerob
Rechtliche Hinweise
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2