Merck
1.04036
Millipore
E.coli 0157:H7-Agar
for microbiology Fluorocult®
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
FluoroCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
55 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
enterovirulent E. coli (EEC)
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): grün bis blaugrün
pH-Wert (25 °C): 7.2 - 7.6
Wachstum (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): mäßig bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14273): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Shigella sonnei ATCC 11060): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): kein
Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): farblos
Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb
Kolonienfarbe (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): gelb
Kolonienfarbe (Proteus mirabilis ATCC 14273): braun
Kolonienfarbe (Shigella sonnei ATCC 11060): farblos
Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gelb mit schwarzem Zentrum
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): -
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluoreszenz (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Fluoreszenz (Shigella sonnei ATCC 11060): +
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3