Alle Fotos(1)
Key Documents
1.02284
Supelco
Quinhydrone
GR for analysis
Synonym(e):
Quinhydrone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
203-387-6
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
Löslichkeit
4 g/L
Dichte
1.40 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChIKey
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt p-Benzochinon: 48 - 52
Gehalt Hydrochinon: 48 - 52
Identität (IR-Spektrum): entspricht
In Ethanol unlösliche Anteile: ≤ 0.02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Sulfatasche: ≤ 0.1 %
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable