Merck
1.02204
Supelco
Holzkohle
powder
Synonym(e):
Holzkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101522
EG-Index-Nummer:
231-153-3
NACRES:
NB.51
Qualitätsniveau
Form
powder
Glührückstand
≤7% (600 °C)
Partikelgröße
<0.15 mm (~99%)
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C
Schüttdichte
410 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Glührückstand (600 °C): ≤ 7 %
Partikelgröße (< 0.15 mm): about 99%
Karbonisierung: entspricht
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4