1.01800
Alkaline Peptone Water
According to ISO 8914, FDA-BAM, APHA, and AOAC; For microbiology
Synonym(e):
APW; Peptone Water, alkaline; Peptone Water
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
AOAC®
APHA
FDA-BAM
ISO 8914
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
8.3-8.7 (25 °C, 20 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
20 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Vibrio spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelb
pH-Wert (25 °C): 8.3 - 8.7
Koloniezahl (Vibrio vulnificus ATCC 33149): ≥ 1E+06 CFU/ml
Koloniezahl (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38): ≥ 1E+06 CFU/ml
Koloniezahl (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60): ≥ 1E+06 CFU/ml
Koloniezahl (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037)): ≥ 1E+06 CFU/ml
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Referenz: Blut-Agar.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3