Merck
1.01562
Supelco
Absorptionsröhrchen für CO₂
(sodium hydroxide on support)
Synonym(e):
Kohlenstoffdioxidabsorption
About This Item
UNSPSC-Code:
41104911
Qualitätsniveau
pH-Wert
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Absorptionskapazität für CO₂: ≥ 50,0 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable