Merck
1.00981
SAFC
Benzylalkohol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Phenylcarbinol, Benzolmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
817 °F
Verpackung
pkg of 190 L stainless steel drum (1009816190)
pkg of 2.5 L glass bottle (1009812500)
pkg of 25 L stainless steel drum (1009816025)
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Benzylalkohol wird üblicherweise als Konservierungsmittel in Flüssigformulierungen eingesetzt und wirkt gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Er kann auch als Lösungsmittel für schlecht lösliche Arzneimittel dienen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758