Wichtige Dokumente
07-531
Sigma-Aldrich
Anti-PIR121-1/Sra-1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, Sra-1, p140sra-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYFIP1(23191)
mouse ... Cyfip1(20430)
Spezifität
PIR121-1/Sra-1 (auch CYFIP1 genannt)
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 872–886 (SQEFQRDKQPNAQPQ-C) von humanem PIR121-1/Sra-1 mit einem zu Konjugationszwecken hinzugefügten C-terminalen Cystein entspricht.
Anwendung
Der Anti-PIR121-1/Sra-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen PIR121-1/Sra-1 zur Verwendung in IP und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weiteres
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Homogenaten von Rattenhirn beurteilt
Zielbeschreibung
Molekülmasse ~130 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anika Steffen et al.
The EMBO journal, 23(4), 749-759 (2004-02-07)
The Rho-GTPase Rac1 stimulates actin remodelling at the cell periphery by relaying signals to Scar/WAVE proteins leading to activation of Arp2/3-mediated actin polymerization. Scar/WAVE proteins do not interact with Rac1 directly, but instead assemble into multiprotein complexes, which was shown
Local F-actin network links synapse formation and axon branching.
Chia, PH; Chen, B; Li, P; Rosen, MK; Shen, K
Cell null
Patricia Kunda et al.
Current biology : CB, 13(21), 1867-1875 (2003-11-01)
In animal cells, GTPase signaling pathways are thought to generate cellular protrusions by modulating the activity of downstream actin-regulatory proteins. Although the molecular events linking activation of a GTPase to the formation of an actin-based process with a characteristic morphology
Marco A Salazar et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49031-49043 (2003-09-25)
Tuba is a novel scaffold protein that functions to bring together dynamin with actin regulatory proteins. It is concentrated at synapses in brain and binds dynamin selectively through four N-terminal Src homology-3 (SH3) domains. Tuba binds a variety of actin
Reply to "Reduced CYFIP2 Stability by Arg87 Variants Causing Human Neurological Disorders".
Mitsuko Nakashima et al.
Annals of neurology, 86(5), 805-806 (2019-09-12)