Wichtige Dokumente
07-278
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-LAT-(Tyr191-)Antikörper
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
10
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr191)
Angaben zum Gen
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
Spezifität
LAT-phosphoryliert an Tyrosin 191
Immunogen
Peptid (SREpYVNVSPEQQ-C), das den Aminosäuren 188–195 von humanem LAT und den Aminosäuren 192–203 von Maus-LAT entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-LAT-(Tyr191-)Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Phospho-LAT (Tyr191) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Qualität
Routinemäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt, die mit monoklonalem Anti-T-Zell-Rezeptor-Antikörper, Klon C305, stimuliert werden
Zielbeschreibung
36kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-467
Physikalische Form
0,1 M Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kwok Ho Yip et al.
Nature communications, 7, 13198-13198 (2016-10-28)
Cross-linkage of the high-affinity immunoglobulin E (IgE) receptor (FcɛRI) on mast cells by antigen ligation has a critical role in the pathology of IgE-dependent allergic disorders, such as anaphylaxis and asthma. Restraint of intracellular signal transduction pathways that promote release
Lucie Potuckova et al.
Frontiers in immunology, 9, 1771-1771 (2018-08-18)
C-terminal Src kinase (CSK) is a major negative regulator of Src family tyrosine kinases (SFKs) that play critical roles in immunoreceptor signaling. CSK is brought in contiguity to the plasma membrane-bound SFKs via binding to transmembrane adaptor PAG, also known
Lucinda F Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 279(18), 18239-18246 (2004-02-07)
Vav1 is a signaling protein required for both positive and negative selection of CD4(+)CD8(+) double positive thymocytes. Activation of the ERK MAPK pathway is also required for positive selection. Previous work has shown that Vav1 transduces T cell receptor (TCR)