Wichtige Dokumente
07-1585
Sigma-Aldrich
Anti-HIF-1-alpha-Antikörper, Hydroxyprolin (Pro402)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, Class E basic helix-loop-helix protein 78, bHLHe78, Member of PAS protein 1, PAS domain-containing protein 8
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIF1A(3091)
Allgemeine Beschreibung
Zellwachstum und -lebensfähigkeit werden durch Sauerstoffentzug (Hypoxie) beeinträchtigt. Hypoxie-induzierende Faktoren, einschließlich HIF-1α, HIF-1β (auch Arnt 1 genannt), EPAS-1 (auch HIF-2α genannt) und HIF-3α, leiten die Glykolyse, Erythropoese und Angiogenese ein, um die Sauerstoffhomöostase wiederherzustellen. Hypoxie-induzierende Faktoren sind Mitglieder der Per-Arnt-Sim(PAS)-Domäne-Transkriptionsfaktor-Familie. Als Reaktion auf Hypoxie wird HIF-1α hochreguliert und bildet ein Heterodimer mit HIF-1β, um den HIF-1-Komplex zu bilden. Der HIF-1-Komplex erkennt und bindet das Hypoxie-responsive Element (HRE) von Hypoxie-induzierbare Genen, wodurch die Transkription aktiviert wird. Die Hypoxie-induzierbare Expression einiger Gene wie Glut-1, p53, p21 oder Bcl-2 ist HIF-1α-abhängig, wogegen die Expression anderer Gene wie p27, GADD 153 oder HO-1 HIF-1α-unabhängig ist. EPAS-1 und HIF-3α bilden als Reaktion auf Hypoxie auch heterodimere Komplexe mit Arnt 1.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt HIF-1-alpha in der ODD-Region.
Immunogen
Epitop: ODD-Region
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der ODD-Region von humanem HIF-1-alpha entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Verwenden Sie diesen Anti-HIF-1-alpha-Antikörper, Hydroxyprolin (Pro402) (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB validiert wurde, um HIF-1-alpha, auch als Hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF1-alpha bekannt, nachzuweisen.
Qualität
Mittels Western Blot an mit FeCl2 behandelten rekombinanten HIF-1-alpha-Proteinen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen HIF-1-alpha in 10 µg mit FeCl2 behandelten rekombinanten HIF-1-alpha-Proteinen nach.
Zielbeschreibung
~120 kDa, gemessen mit einem Gal4-markierten rekombinanten Protein. 92 kDa berechnet für das native Protein.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1006
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit FeCl2 behandelte rekombinante HIF-1-alpha-Proteine
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Proline-hydroxylated hypoxia-inducible factor 1? (HIF-1?) upregulation in human tumours.
Snell, CE; Turley, H; McIntyre, A; Li, D; Masiero, M; Schofield, CJ; Gatter, KC; Harris et al.
Testing null
Michael I Koukourakis et al.
Scientific reports, 6, 30986-30986 (2016-08-11)
The mechanism of Amifostine (WR-2721) mediated radioprotection is poorly understood. The effects of amifostine on human basal metabolism, mouse liver metabolism and on normal and tumor hepatic cells were studied. Indirect calorimetric canopy tests showed significant reductions in oxygen consumption
Linda O'Flaherty et al.
Human molecular genetics, 19(19), 3844-3851 (2010-07-28)
Mutations in the gene encoding the Krebs cycle enzyme fumarate hydratase (FH) predispose to hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer in affected individuals. FH-associated neoplasia is characterized by defective mitochondrial function and by upregulation of transcriptional pathways mediated by hypoxia-inducible
Ya-Min Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13041-13051 (2011-02-22)
Hypoxia inducible factor (HIF) is regulated by dual pathways involving oxygen-dependent prolyl and asparaginyl hydroxylation of its α-subunits. Prolyl hydroxylation at two sites within a central degradation domain promotes association of HIF-α with the von Hippel-Lindau ubiquitin E3 ligase and
A Lakoma et al.
Cell death discovery, 1 (2015-01-01)
Neuroblastoma is an aggressive pediatric malignancy which is >98% p53 wild-type at diagnosis. As a primary repressor of p53 activity and part of a p53-activated negative feedback loop, targeting of mouse double minute 2 homolog (MDM2) is an attractive therapeutic