07-1548
Anti-HDAC11 Antibody
from rabbit
Synonym(e):
histone deacetylase 11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Immunohistochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using formalin fixed, paraffin embedded human hepatocarcinoma tissue (1:50-1:100).
Qualität
Detection of HDAC11 in 10 µg of Mouse Brain lysate by Western blot analysis.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse Brain cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable