06-942-AF647
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Lys9-acetylated
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
The unconjugated antibody (Cat. No. 06-492) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, flow cytometry, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and ChIP-seq applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable