06-725-I
Anti-FcεRI α subunit Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, IgE Fc receptor subunit alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCER1A(2205)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Immunoprecipitation Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot immunoprecipitated FcεRI α subunit from human spleen whole lysate.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected FcεRI α subunit in RBL cells.
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected FcεRI α subunit in 10 µg of RBL cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
RBL cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1