06-1352-I
Anti-acetyl Histone H4 (Lys12) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Histone H4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys12)
Angaben zum Gen
human ... HIST2H4B(554313)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected acetyl Histone H4 (Lys12) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H4 (Lys12) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable