06-1079
Anti-Interleukin 23 alpha (IL-23A) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
IL-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL23A(51561)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23 alpha in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable