Wichtige Dokumente
05-414
Sigma-Aldrich
Anti-CrkL-Antikörper, Klon 5-6
clone 5-6, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5-6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRKL(1399)
Allgemeine Beschreibung
CRKL ist ein 39-kDa-Adapterprotein mit einer SH2- und zwei SH3-Bindungsdomänen. CRKL ist das Hauptprotein, das als Reaktion auf BCR/ABL (chronische myelogene Leukämie) und Wachstumsfaktoraktivierung Tyrosin-phosphoryliert wird. In Myeloid-Zellen bindet es an Proteine wie Paxillin, p130cas und p120 cbl. CRKL scheint auch an ABL und SOS zu binden.
Der Antikörper kreuzreagiert nicht mit CRKI oder CRKII.
Spezifität
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Das C-terminale SH3 von humanem CRKL
Immunogen
Epitop: Volle Länge
GST-Fusionsprotein von voller Länge, das humanem CRKL entspricht
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Weisen Sie CrkL mit diesem Anti-CrkL-Antikörper, Klon 5–6, nach, der zur Verwendung in IP, WB und IH validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an K562-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Der Antikörper wies CRKL in 15 μg K562-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
39 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigt in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr nach Erhalt haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Western Blot und Immunpräzipitation:
K562-Zelllysat
Immunzytochemie:
HeLa-Zellen
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
IL-4 regulates the expression of CD209 and subsequent uptake of Mycobacterium leprae by Schwann cells in human leprosy.
Teles RM, Krutzik SR, Ochoa MT, Oliveira RB, Sarno EN, Modlin RL
Infection and Immunity null
Atsushi Oda et al.
The Journal of biological chemistry, 278(8), 6456-6460 (2003-01-11)
Searching for proteins in platelets that can interact with the N-terminal SH3 domain of CrkL (using a combination of a pull-down assay followed by mass spectrometry), we have found that human platelets express an ADP-ribosylation factor (Arf)-specific GTPase-activating protein (GAP)
The proto-oncogene product p120CBL and the adaptor proteins CRKL and c-CRK link c-ABL, p190BCR/ABL and p210BCR/ABL to the phosphatidylinositol-3' kinase pathway
Sattler, M, et al
Oncogene, 12, 839-846 (1996)
Eike R Hrincius et al.
Cellular microbiology, 12(6), 831-843 (2010-01-22)
The non-structural protein 1 (A/NS1) of influenza A viruses (IAV) harbours several src-homology domain (SH) binding motifs that are required for interaction with cellular proteins. The SH3 binding motif at aa212-217 [PPLPPK] of A/NS1 was shown to be essential for
Cellular interactions of CRKL, and SH2-SH3 adaptor protein
ten Hoeve, J, et al
Cancer Research, 54, 2563-2567 (1994)