05-23-2150
PACAP 38, Ovine
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC₅₀ = 7 nM).
Synonym(e):
PACAP 38, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH₂
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Adenylate cyclase
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chastre, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21239.
Le Meuth, V., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, G265.
Kimura, C., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 81.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable