Alle Fotos(2)
Key Documents
05-1470
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor-Antikörper, Klon 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
Synonym(e):
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H6.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
Allgemeine Beschreibung
Raptor ist eine Untereinheit von mTORC1, das Zellwachstum und -überleben als Reaktion auf Nährstoff- und Hormonsignale reguliert. mTORC1 wird als Reaktion auf Wachstumsfaktoren oder Aminosäuren aktiviert. Innerhalb von mTORC1 reguliert Raptor die mTORC1-Aktivität positiv und dient als Gerüst für die Rekrutierung von mTORC1-Substraten.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Raptor.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein, das humanem Raptor entspricht.
Anwendung
Der Anti-Raptor-Antikörper Klon 1H6.2 weist die Konzentration von Raptor nach und wurde für die Verwendung in WB, IP und IC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
PI3K-, Akt- und mTOR-Signalisierung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies Raptor in NIH/3T3-Zellen nach.
Immunpräzipitations-Analyse: 20 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten Raptor in HEK293-Zelllysat.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Raptor in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 150 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Host mTORC1 signaling regulates andes virus replication.
McNulty, S; Flint, M; Nichol, ST; Spiropoulou, CF
Journal of virology null
Julia Dyachok et al.
The Journal of biological chemistry, 291(43), 22414-22426 (2016-09-03)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) coordinates cell growth with its nutritional, hormonal, energy, and stress status. Amino acids are critical regulators of mTORC1 that permit other inputs to mTORC1 activity. However, the roles of individual amino acids
Milagros Suarez et al.
Oncotarget, 12(10), 955-966 (2021-05-21)
The MAPK-interacting kinases 1 and 2 (MNK1/2) have generated increasing interest as therapeutic targets for acute myeloid leukemia (AML). We evaluated the therapeutic potential of the highly-selective MNK1/2 inhibitor Tomivosertib on AML cells. Tomivosertib was highly effective at blocking eIF4E
Jing Lu et al.
Blood, 122(9), 1610-1620 (2013-07-03)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic malignancy. Despite recent treatment advances, it remains incurable. Here, we report that Pim2 kinase expression is highly elevated in MM cells and demonstrate that it is required for MM cell proliferation.
Shan Ma et al.
Experimental eye research, 135, 1-13 (2015-04-19)
Cones are the primary photoreceptor (PR) cells responsible for vision in humans. They are metabolically highly active requiring phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activity for long-term survival. One of the downstream targets of PI3K is the kinase mammalian target of rapamycin (mTOR)