Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-1410-M
Sigma-Aldrich
Anti-CD45-Antikörper, Klon F10-89-4
clone F10-89-4, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
CD45 antigen, Leukocyte common antigen precursor, SCID due to PTPRC deficiency, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, Human homolog of severe combined immunodeficiency due to PTPRC deficiency, Leukocyte-common antigen, Protein tyrosine phosph
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
F10-89-4, monoclonal
application:
FACS
IF
IHC
IP
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
3
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F10-89-4, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Allgemeine Beschreibung
CD45 ist eine Rezeptor-Tyrosin-Phosphatase, die für die antigeninduzierte Signalisierung in T-Zellen und B-Zellen erforderlich ist. Ihre Substrate sind unbekannt. Interessanterweise assoziiert sie mit verschiedenen Tyrosin-Kinasen der Src-Familie, die durch eine Tyrosin-Phosphorylierung an ihren C-Termini gehemmt werden, was auf einen Mechanismus für die Signalisierung durch CD45 hindeutet.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit dem Leucocyte-Common-Antigen(LCA)-Komplex, der in Lymphozyten, Monozyten, Granulozyten, Thymozyten und bösartigen T- und B-Zellen vorkommt. Es wurde keine Reaktivität mit primären oder metastatischen Karzinomzellen festgestellt. Plasmazellen oder Myelomzellen könnten eine schwache Expression aufweisen oder negativ auf dieses Antigen testen.
Das LCA umfasst mindestens 5 Isoformen im Bereich von 180–220 kDa, die infolge eines alternativen Spleißens der Exone A, B oder C erzeugt werden. CBL 124 erkennt Epitope, die
alle Isoformen gemein haben.
Antigen-Verteilung:
Thymozyten >95 %
Granulozyten >95 %
Monozyten >95 %
B-Zellen (CD20+) >95 %
T-Zellen (CD3+) >95 %
NK Zellen (CD16+) >95 %
Periphere Blutlymphozyten >95 %
FUSIONSPARTNER: NS1-Myelomzelllinie
Immunogen
Aufgereinigte T-Zellen aus humanen Lymphknoten
Anwendung
Der Anti-CD45-Antikörper, Klon F10-89-4 erkennt die Konzentration von CD45 und wurde für die Verwendung in FC, WB, IF, IP, IH(P) publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunfluoreszenz: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Identifizierung von Zellen mit Leukozyten-Ursprung durch indirekte Färbung verwendet.
Immunhistochemie (Paraffin): Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Unterscheidung zwischen bösartigen Zellen mit hämatopoetischem Ursprung und anderen Malignitäten in gefrorenen Gewebeschnitten verwendet.
Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für Studien des Leucocyte-Common-Antigen-Komplexes und seiner Identifizierung mittels Western Blot verwendet.
Durchflusszytometrie: Studien der CD45-Expression und der Assoziation mit der T-Zell-Rezeptor-Signalisierung wurden mit einer früheren Charge dieses Antikörpers durchgeführt.
Studien des Mechanismus, mit dem CD45 die B-Zell-Aktivierung durch Protein-Tyrosin-Phosphatasen reguliert.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Prüfung einer früheren Charge.
Optimale Färbung des monoklonalen CD45-Antikörpers: Tonsille
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies CD45 in 10 μg Jukat-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~ 180-220 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1102
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a, das in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin bereitgestellt wird.
Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Protein-A-Affinitätschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei 2–8 °C aufbewahren, für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum aufbewahren.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Increased Infiltration of Extra-Cardiac Cells in Myxomatous Valve Disease.
Sauls, K; Toomer, K; Williams, K; Johnson, AJ; Markwald, RR; Hajdu, Z; Norris, RA
Journal of cardiovascular development and disease null
The effect of stromal cell-derived factor-1?/heparin coating of biodegradable vascular grafts on the recruitment of both endothelial and smooth muscle progenitor cells for accelerated regeneration.
Jian Yu,Aijun Wang,Zhenyu Tang,Jeffrey Henry,Benjamin Li-Ping Lee,Yiqian Zhu,Failei Yuan et al.
Biomaterials null
Olena Preobrazhenska et al.
PloS one, 7(6), e39761-e39761 (2012-07-05)
Chronic obstructive lung disease (COPD) is characterized by matrix deposition in the small airways but matrix loss from the parenchyma, phenomena which must depend on the ability of local fibroblasts to produce matrix after smoke exposure. To investigate this idea