04-767
Anti-CREB Antibody, clone NL904, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NL904, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CREB1(1385)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. It is suggested product be sub-aliquoted to avoid repeated freeze / thaw cycles.
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable