04-1583
Anti-Interleukin 21 (IL-21) Antibody, clone 1G8
clone AB43.50.32H5.1G8, from mouse
Synonym(e):
interleukin 2, interleukin-2, interleukin-21 isoform
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AB43.50.32H5.1G8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL21(59067)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-21 on 10 µg of human IL-21 recombinant protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Human IL-21 recombinant protein
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable