Wichtige Dokumente
C-206
Cetirizine-13C6 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base))
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=CC=C(C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)N3CCN(CCOCC(O)=O)CC3)C=C1
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)