Wichtige Dokumente
LM1100
Avanti
12:0-13:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1100, methanol solution
Synonym(e):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1100-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1100
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
PGDKJXWZRREZOX-MUUNZHRXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)