Merck
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verpackung
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)