Merck
880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C154H282N2O55P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3103.81
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Assay
(TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)