Merck
880158P
Avanti
N-TETAMINE-pLys40
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N,N-ditetradecylamine-polylysine(40), TFA salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C350H539F123N81O81
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
9514.32
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1X25 mg (880158P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
Anwendung
Targeted drug delivery
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)