Wichtige Dokumente
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P), powder
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
880136P-25MG | |
880136P-10MG |