880124X
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Konzentration
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)