870869P
Avanti
C15:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Pentadecanoyl L-carnitine (HCl salt)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Cancer Research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870869P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)