Merck
870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Octanoyl L-carnitine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29NO4
Molekulargewicht:
287.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChIKey
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)