Merck
870747P
Avanti
24:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H87D4N10O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1173.27
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870747P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C45H82N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-36(54)73-29-28-47-35(53)26-27-48-43(57)40(56)45(2,3)31-66-72(63,64)69-71(61,62)65-30-34-39(68-70(58,59)60)38(55)44(67-34)52-33-51-37-41(46)49-32-50-42(37)52;;;/h32-34,38
InChIKey
BMXJUIXYBGOZPL-WWXAMMMASA-N
Allgemeine Beschreibung
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt) (24:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 24:0 Coenzyme A.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870747P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)