Wichtige Dokumente
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)