870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Lipidomics
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)